Learn More
Kaliumwolframat, 99.95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4813625 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 13428688
Marke: Thermo Scientific Acros 448330050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7790-60-5 | K2O4W | 326.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-60-5
Summenformel K2O4W
Molekulargewicht (g/mol) 326.05
InChI-Schlüssel AAQNGTNRWPXMPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tungstate, unii-t6vrm0ou6v, t6vrm0ou6v, dipotassium dioxido dioxo tungsten, dipotassium wolframate, potassium tungstate vi, tungstate wo42-, dipotassium, t-4, 2k.wo4, potassium tungstate-w
PubChem CID 3084032
IUPAC-Name Dikalium; Dioxido(dioxo)-Wolfram
SMILES [O-][W](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium tungstate
Schmelzpunkt 921°C
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.95%
Strukturformel K2WO4
Merck Index 15,7811
Formelmasse 326.05
Reinheit (%) 99.95%
Güte Spurenmetall
Verpackung Glasflasche
Produktidentifikator
  • Potassium tungstate