Learn More
Kaliumwolframat, 99.95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13428688 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 13428688
Marke: Thermo Scientific Acros 448330050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
CAS: 7790-60-5 | K2O4W | 326.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7790-60-5
Summenformel K2O4W
Molekulargewicht (g/mol) 326.05
InChI-Schlüssel AAQNGTNRWPXMPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tungstate, unii-t6vrm0ou6v, t6vrm0ou6v, dipotassium dioxido dioxo tungsten, dipotassium wolframate, potassium tungstate vi, tungstate wo42-, dipotassium, t-4, 2k.wo4, potassium tungstate-w
PubChem CID 3084032
IUPAC-Name Dikalium; Dioxido(dioxo)-Wolfram
SMILES [O-][W](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Specifications
Chemischer Name oder Material Potassium tungstate
Schmelzpunkt 921°C
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.95%
Strukturformel K2WO4
Merck Index 15,7811
Formelmasse 326.05
Reinheit (%) 99.95%
Güte Spurenmetall
Verpackung Glasflasche
Product Identifier
  • Potassium tungstate