Learn More
Kaliumwolframat, 94 %, -100 mesh, ACROS Organics™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium tungstate |
Schmelzpunkt | 921°C |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 53 to 56% (W) |
Strukturformel | K2WO4 |
Merck Index | 15,7811 |
Formelmasse | 326.05 |
Reinheit (%) | 94% |
Verpackung | Glasflasche |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium tungstate