Learn More
Kalium-tris(1-pyrazolyl)borhydrid, 93 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10572651 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10572651 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10572651 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 296010050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium tris(1-pyrazolyl)borohydride
Namenshinweis 93%
CAS 18583-60-3
Schmelzpunkt 182°C to 188°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 93%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H10BKN6
MDL-Nummer MFCD00040346
Menge 5 g
Synonym potassium hydrotris 1-pyrazolyl borate, potassium hydridotri 1h-pyrazol-1-yl borate 1-, potassium hydro-tris 1-pyrazolyl borate, potassium tri 1h-pyrazol-1-yl hydroborate, potassium tri 1-pyrazolyl borohydride, potassium hydrotris 1-pyrazolato borate, hydrate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in alcohols,thf,dmf
InChI-Schlüssel IBNGZWIUPDMZMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K+].C1=CN(N=C1)[BH-](N1C=CC=N1)N1C=CC=N1
IUPAC-Name potassium tris(1H-pyrazol-1-yl)boranuide
Molekulargewicht (g/mol) 252.13
Formelmasse 252.13
Reinheit (%) 93%
Physikalische Form Kristallpulver