Learn More
Kaliumtrihydrogendioxalatdihydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462757
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11462757 1000 g 1000 Gramm
11472757 250 g 250 Gramm
11482757 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462757 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14933.0B
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6100-20-5 | C4H3KO8 | 218.16 g/mol
Potassium trihydrogen dioxalate dihydrat is used in metal polishing determination of pH. And it is also used in photography, marble grinding, and to remove ink stains.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumtrihydrogendioxalat-Dihydrat wird bei der Bestimmung des pH-Werts durch Metallpolieren verwendet. Wird auch in der Fotografie, dem Schleifen von Marmor und dem Entfernen von Tintenflecken verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6100-20-5
Summenformel C4H3KO8
Molekulargewicht (g/mol) 218.16
MDL-Nummer MFCD00150443,MFCD00150443
InChI-Schlüssel GANDVAJEIJXBQJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium trihydrogen dioxalate dihydrate, potassium ion oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate, potassium oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate
PubChem CID 131698588
SMILES [K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium trihydrogen dioxalate dihydrate
Menge 1000 g
UN-Nummer UN3288
Merck Index 14,7689
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
IUPAC-Name Kalium;Hydron;Oxalat;Dihydrat
Formelmasse 254.19 (218.16 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%