Learn More
Kaliumtrifluoracetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433647
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11433647 25 g 25 Gramm
11443647 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11433647 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17398.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2923-16-2 | C2F3KO2 | 152.11 g/mol
It is a reagent for preparation of aryl trifluoromethyl sulfides, by heating with the diaryl disulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ist ein Reagenz zur Herstellung von Aryltrifluormethylsulfiden durch Erhitzen mit Diaryldisulfid.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln oder Säuren lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2923-16-2
Summenformel C2F3KO2
Molekulargewicht (g/mol) 152.11
MDL-Nummer MFCD00013215
InChI-Schlüssel CUNPJFGIODEJLQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium trifluoroacetate, potassium 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid potassium salt, acetic acid, trifluoro-, potassium salt, potassiumtrifluoroacetate, pubchem12605, potassium ion trifluoroacetate, ksc492g5t, trifluoroacetic acid, potassium salt, potassium 2,2,2-tris fluoranyl ethanoate
PubChem CID 23662811
SMILES [K+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium trifluoroacetate
Schmelzpunkt 142°C to 145°C
pH 7
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3717603
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Calium;-2,2,2-trifluoracetat
Formelmasse 152.12
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Potassium trifluoroacetate
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium trifluoroacetate