Learn More
Kalium-trans-beta-Styryltrifluoroborat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Potassium trans-beta-styryltrifluoroborate is used as a reactant for Suzuki-Miyaura cross-coupling, in enantioselective total synthesis of naseseazines A and B via regioselective Friedel-Crafts based arylative dimerization, in metal-free chlorodeboronation reactions, in preparation of aryl ketones via Lewis acid-catalyzed nucleophilic substitution and in preparation of Weinreb amides by palladium-catalyzed cross-coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Kalium-trans-beta-Styryltrifluorborat wird als Reaktant für die Suzuki-Miyaura-Querverbindung, in der enantioselektiven Gesamtsynthese von Nasesazinen A und B über die regioselektive Friedel-Crafts-basierte arylative Dimerisierung, in metallfreien Chlordeboronierungsreaktionen, in der Vorbereitung von Arylketonen über Lewis-Säure-katalytisierte nukleophilen Substitution sowie der Vorbereitung von Weinreb-Amiden durch Palladium-katalysierte Querverbindungsreaktionen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium trans-beta-styryltrifluoroborate |
| Schmelzpunkt | >300°C |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 7782992 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 210.05 |
| Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
- Potassium trans-beta-styryltrifluoroborate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium trans-styryltrifluoroborate