Learn More
Kalium-Titanoxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024981
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11499746
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20263.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 12030-97-6 | K2O3Ti | 174.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12030-97-6
Summenformel K2O3Ti
Molekulargewicht (g/mol) 174.06
MDL-Nummer MFCD00058803
InChI-Schlüssel KEWYKJOOCFOYTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym kaliumtitanat, titanate,dipotassium, potassiumtitanatewhisker, 2k.o3ti, titanate tio32-,dipotassium, dipotassium;dioxido oxo titanium
PubChem CID 45052161
SMILES [O--].[O--].[O--].[K+].[K+].[Ti+4]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium titanium oxide
Schmelzpunkt 1615°C
Menge 100 g
IUPAC-Name Dikalium; Dioxido(oxo)titan