missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kalium-Thiocyanat, TRC

Artikelnummer. 17974885
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17974885 100 g 100 Gramm
17954635 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17974885 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP698520100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 333-20-0
Summenformel CKNS
Molekulargewicht (g/mol) 97.18
Synonym Thiocyanic Acid Potassium Salt, Arterocyn, Aterocyn, Kyonate, Potassium Isothiocyanate, Potassium Rhodanate, Potassium Thiocyanide, Rhocya, Rodanca, Thio-Cara
IUPAC-Name Kalium;Thiocyanat
SMILES [K+].[S-]C#N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Potassium Thiocyanate
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Formelmasse 96.9389
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.