Learn More
Kaliumthiocyanat, Honeywell
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Beschreibung
- Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kaliumthiocyanat |
Menge | 250 g |
Strukturformel | KSCN |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Beilstein | 3594799 |
Formelmasse | 97.18 mol |
Reinheit (%) | ≥98 % (AT) |