Learn More
Kaliumthiocyanat, Honeywell
Catalog Number 15645990
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
333-20-0
CKNS
97.176
MFCD00011413
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Kaliumthiocyanat, Kaliumrhodanat, Kaliumrhodanid, Robanca, Kaliumsulfocyanat, Rhodanid, Rhozya, Kaliumthiocyanid, Thiocyansäure, Kaliumsalz, thiocyanic acid, potassium salt
516872
CHEBI:30951
Kalium; Thiocyanat
C(#N)[S-].[K+]
333-20-0
CKNS
97.176
MFCD00011413
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Kaliumthiocyanat, Kaliumrhodanat, Kaliumrhodanid, Robanca, Kaliumsulfocyanat, Rhodanid, Rhozya, Kaliumthiocyanid, Thiocyansäure, Kaliumsalz, thiocyanic acid, potassium salt
516872
CHEBI:30951
Kalium; Thiocyanat
C(#N)[S-].[K+]
Purum p.a., ≥ 98.0 % (AT)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Kaliumthiocyanat
Menge 250 g
Strukturformel KSCN
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3594799
Formelmasse 97.18 mol
Reinheit (%) ≥98 % (AT)