Learn More
Kaliumthiocyanatkonzentrat, für 1L Standardlösung, 0,1 M KSCN, Solstice
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Kaliumthiocyanatkonzentrat |
| Namenshinweis | Für die 1L-Standardlösung 0,1 M KSCN |
| CAS Min. % | 80.0000%, 10.0000% |
| CAS Max. % | 90.0000%, 20.0000% |
| Physikalische Form | Konzentrat |
| Menge | 6 x 1 ea. |
| Strukturformel | KSCN |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Beilstein | 3594799 |
| Formelmasse | 97.18 |
| Show More |