Learn More
Kaliumthiocyanat, ACS, 98.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337887
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11337887 100 g 100 Gramm
11327887 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337887 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014318.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 333-20-0 | CKNS | 97.176 g/mol
Potassium thiocyanate is used in the preparation of ethylenesulfide, lead thiocyante, which is used in the convertion of acyl chloride to thiocyanates. It is also used in solid state NMR of heavy-metal nuclei which results in the preparation of several mercury-thiocyanate and selenocyanate compounds as potential models. It finds application in cosmetic and personal care product formulations as a skin conditioning agent. Also used in moisturizers and oral care products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 333-20-0
Summenformel CKNS
Molekulargewicht (g/mol) 97.176
MDL-Nummer MFCD00011413
InChI-Schlüssel ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
PubChem CID 516872
ChEBI CHEBI:30951
IUPAC-Name Kalium;Thiocyanat
SMILES C(#N)[S-].[K+]
Spezifikation
Siedepunkt 500°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Potassium thiocyanate
Schmelzpunkt 172°C to 175°C
Namenshinweis For ACS analysis
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min.
Beilstein 3594799
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,acetone,and alcohol. When dissolved in its own weight of water,the temperature drops ^=30° Soluble in water,acetone and alcohol.
Formelmasse 97.18
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Aussehen White crystalline
Dichte 1.89 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium thiocyanate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium thiocyanate