Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kaliumthiocyanat, 99 %
Artikelnummer. p-4813623 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 12625137
Marke: Thermo Scientific Chemicals 448002500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 333-20-0 | CKNS | 97.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 333-20-0
Summenformel CKNS
Molekulargewicht (g/mol) 97.18
InChI-Schlüssel ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
PubChem CID 516872
ChEBI CHEBI:30951
IUPAC-Name Kalium;Thiocyanat
SMILES C(#N)[S-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium thiocyanate
Schmelzpunkt 170,0°bis 179,0 °C
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Strukturformel KSCN
Merck Index 15,7807
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2170g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Formelmasse 97.18
Reinheit (%) 99%
Güte Biochemie
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.886
Dichte 1.8860g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium thiocyanate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium thiocyanate