Learn More
Kaliumthiocyanat, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10562863 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10562863 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10086063 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10002490 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10618313 10 kg Kunststofftrommel 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10562863 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 196580025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00 CHF
    259.00 CHF / 2.5 Kilogramm
    Sparen 8.00 CHF
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 333-20-0 | CKNS | 97.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 333-20-0
Summenformel CKNS
Molekulargewicht (g/mol) 97.18
MDL-Nummer MFCD00011413
InChI-Schlüssel ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
PubChem CID 516872
ChEBI CHEBI:30951
IUPAC-Name Kalium;Thiocyanat
SMILES C(#N)[S-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium thiocyanate
Schmelzpunkt 170,0°bis 179,0 °C
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
pH 5.3 to 8.7 (5% soln. at 20°C)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Argentometry)
Strukturformel KSCN
Fieser 01,954
Merck Index 15, 7807
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2170g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Formelmasse 97.18
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.886
Dichte 1.8860g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium thiocyanate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.