Learn More
Kaliumthiocyanat, ACS-Reagenz, Kristalle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10686994 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10686994 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10637421 5 g Glasflasche 5 Gramm
10279560 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10686994 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 424230025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    280.00 CHF
    271.00 CHF / 2.5 Kilogramm
    Sparen 9.00 CHF
    3% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 333-20-0 | CKNS | 97.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 333-20-0
Summenformel CKNS
MDL-Nummer MFCD00011413
InChI-Schlüssel ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
PubChem CID 516872
ChEBI CHEBI:30951
IUPAC-Name Kalium;Thiocyanat
SMILES C(#N)[S-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium thiocyanate
Schmelzpunkt 170,0°bis 179,0 °C
Farbe Farblos oder weiß
pH 5.3 to 8.7 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristalle
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel KSCN
Fieser 01,954
Merck Index 15, 7807
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2170g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Molekulargewicht (g/mol) 97.18
Formelmasse 97.18
Reinheit (%) 99%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.886
Dampfdruck <1hPa at 20°C
Dichte 1.8860g/mL