Learn More
Kaliumthiocyanat, ≥99.0 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kaliumthiocyanat |
Schmelzpunkt | 172 °C |
Farbe | Farblos |
pH | 5.3 bis 8.5 (bei 50.00 g/l 20 °C) |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 100 g |
Strukturformel | KSCN |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Beilstein | 3594799 |
Formelmasse | 97.18 mol |