Learn More
Kaliumthiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021411
36.00 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
333-20-0
CKNS
97.176
MFCD00011413
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
516872
CHEBI:30951
Kalium;Thiocyanat
C(#N)[S-].[K+]
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
333-20-0
CKNS
97.176
MFCD00011413
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
516872
CHEBI:30951
Kalium;Thiocyanat
C(#N)[S-].[K+]
Potassium thiocyanate is used in the preparation of ethylenesulfide, lead thiocyante, which is used in the conversion of acyl chloride to thiocyanates. It is also used in solid state NMR of heavy-metal nuclei which results in the preparation of several mercury-thiocyanate and selenocyanate compounds as potential models. It finds application in cosmetic and personal care product formulations as a skin conditioning agent. It is also used in moisturizers and oral care products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumthiocyanat wird bei der Herstellung von Ethylensulfid und Bleithiocyanat, das bei der Umwandlung von Acylchlorid zu Thiocyanaten genutzt wird, verwendet. Es wird auch in der Festkörper-NMR von Schwermetallkernen verwendet, was in der Herstellung mehrerer Quecksilber-Thiocyanat- und Selenocyanatverbindungen als potenzielle Modelle mündet. Es findet Anwendung in Kosmetik- und Körperpflegeproduktformulierungen als Hautpflegemittel. Es wird auch in Feuchtigkeitscremes und Mundpflegeprodukten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Aceton und Alkohol.
Hinweise
Hygroskopisch. Luft-, Licht- und feuchtigkeitsempfindlich. Unverträglich mit Salpetersäuren, aktiven Halogenverbindungen und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Potassium thiocyanate
Schmelzpunkt 172°C to 175°C
Dichte 1.89
pH 5.3 to 8.5
Siedepunkt 500°C (decomposition)
Geruch Odorless
Menge 500 g
Beilstein 3594799
Empfindlichkeit Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,7691
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,acetone and alcohol.
Formelmasse 97.18
Reinheit (%) 98%