Learn More
Kaliumthiocyanat, 0,1 M, Chem Lab™
Artikelnummer. 10293902
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 10293902
Marke: Chem-Lab CL05.1115.1000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Menge 1 l
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1 mol/l
Dichte 1,01 g/ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kaliumthiocyanat 0.1 mol/l
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302 + H312 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: KCNS/H2O