Learn More
Kaliumthiobenzoat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498298
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15498298
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61741.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 28170-13-0 | C7H6KOS | 177.28 g/mol
Potassium thiobenzoate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumthiobenzoat wird als organisches chemisches Synthese-Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28170-13-0
Summenformel C7H6KOS
Molekulargewicht (g/mol) 177.28
MDL-Nummer MFCD28399074
InChI-Schlüssel LSBMSRUYNGEWKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenecarbothioic acid potassium
PubChem CID 87087528
IUPAC-Name Benzencarbothiosche S-Säure; Kalium
SMILES [K].SC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium thiobenzoate
Physikalische Form Fest
Menge 1 g
Formelmasse 176.28
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium thiobenzoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium thiobenzoate