Learn More
Kaliumthioacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11975731 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11975731 500 g Glasflasche 500 Gramm
10318360 25 g Glasflasche 25 Gramm
10104660 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11975731 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 221305000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00 CHF
    1057.00 CHF / 500 Gramm
    Sparen 73.00 CHF
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10387-40-3 | C2H3KOS | 114.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10387-40-3
Summenformel C2H3KOS
Molekulargewicht (g/mol) 114.2
InChI-Schlüssel SDJHDRMYZQFJJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium thioacetate, ethanethioic s-acid; potassium, schiff reagent potassium
PubChem CID 24201352
IUPAC-Name ethanethioische S-Säure; Kalium
SMILES CC(=O)S.[K]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium thioacetate
Schmelzpunkt 173.0°C to 176.0°C
Farbe Weiß bis braun
pH ≤11 (10% aq. soln.)
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle oder Stückchen
Menge 500 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Aussehen (10% in water) clear
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel CH3COSK
Beilstein 02,23
Fieser 01,955
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble in water
Formelmasse 114.2
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium thioacetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.