Learn More
Potassium Tetraoxalate Dihydrate, ≥97.0% (RT), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15695990 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15695990 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
15606000 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15695990 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 605941KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Purum
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6100-20-5
Summenformel C4H3KO8
Molekulargewicht (g/mol) 218.16
MDL-Nummer MFCD00150443,MFCD00150443
InChI-Schlüssel GANDVAJEIJXBQJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium trihydrogen dioxalate dihydrate, potassium ion oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate, potassium oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate
PubChem CID 131698588
IUPAC-Name Kaliumoxalsäurehydrogenoxalat
SMILES [K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium tetraoxalate dihydrate
Schmelzpunkt >160°C
Farbe Farblos
pH 1.7 (at 12.60g/L, 25°C)
Physikalische Form Solid
Menge 1 kg
Strukturformel KH3(C2O4)2 · 2H2O
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3854419
Formelmasse 254.19g/mol
Reinheit (%) ≥97.0% (RT)
Geruch Odorless
Verpackung Poly-Flasche