Learn More
Kaliumtetranitropalladat(II), Pd 28.3 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396048
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11396048 1 g 1 Gramm
11386048 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396048 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010537.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13844-89-8 | K2N4O8Pd | 368.64 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13844-89-8
Summenformel K2N4O8Pd
Molekulargewicht (g/mol) 368.64
MDL-Nummer MFCD00049788
InChI-Schlüssel ZBZLFGPDLYLTMD-UHFFFAOYSA-J
Synonym dipotassium tetranitropalladiumdiuide, potassium tetranitropalladate ii , pd, palladate 2-,tetrakis nitrito-kn-,potassium 1:2 , sp-4-1
PubChem CID 18763730
IUPAC-Name Dikalium; Palladium; Tetranitrit
SMILES [K+].[K+].[Pd++].[O-]N=O.[O-]N=O.[O-]N=O.[O-]N=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium tetranitropalladate(II)
Schmelzpunkt 310°C (decomposition)
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
Formelmasse 368.63
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 28.3% min.