Learn More
Kaliumtetrakis (4-chlorphenyl)Borat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397505
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11397505 1 g 1 Gramm
11307515 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397505 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05609.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14680-77-4 | C24H16BCl4K | 496.10 g/mol
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate is used as lipophilic anionic site in constructing fluorescent optode for sodium. It was also used as coating for the piezoelectric crystal in quantifying Potassium using quartz crystal microbalance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumtetrakis(4-Chlorphenyl)borat wird als lipophile anionische Stelle bei der Produktion fluoreszierender Optode für Natrium verwendet. Es wurde auch als Beschichtung für den piezoelektrischen Kristall bei der Quantifizierung von Kalium mittels Quarzkristall-Mikrowaage verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Nicht kompatibel mit Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14680-77-4
Summenformel C24H16BCl4K
Molekulargewicht (g/mol) 496.10
MDL-Nummer MFCD00043105
InChI-Schlüssel VHPYLDPFVZBNQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tetrakis 4-chlorophenyl borate, tetrakis 4-chlorophenyl boron potassium, k-tcpb, potassium tetrakis 4-chlorophenyl boranuide, potassium tetrakis 4-chlorophenyl borate, selectophore tm
PubChem CID 23679691
IUPAC-Name boron(3+) potassium tetrakis(3-chlorobenzen-1-ide)
SMILES [B+3].[K+].ClC1=CC=C[C-]=C1.ClC1=CC=C[C-]=C1.ClC1=CC=C[C-]=C1.ClC1=CC=C[C-]=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 1 g
Beilstein 4117827
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform.
Formelmasse 496.12
Reinheit (%) 98%