Learn More
Kaliumtetraiodomercurat, alkalisch (I+II) EU-Arzneibuch, Fisher Chemical ™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
2 x 1000 ml
Verpackung:
Flasche (Glas, HDPE)
Packungsgröße:
100 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 2 x 1000 ml |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | EU Ph Ref: 1071600 |
| Güte | Eu. Ph. |
| Verpackung | Flasche (Glas, HDPE) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium Tetraiodomercurate Solution, alkaline
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P330-Mund ausspülen.
- P361 + P364-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.