Learn More
Kaliumtetrafluorborat, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
5 Kilogramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium tetrafluoroborate |
| Schmelzpunkt | 530.0°C |
| Namenshinweis | c.p. |
| Farbe | Weiß bis grau |
| Physikalische Form | Mikrokristallines Pulver |
| Menge | 25 g |
| Prozentgehaltsbereich | 98.5% min |
| Strukturformel | KBF4 |
| Merck Index | 15,7804 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 4.4g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in boiling alcohol |
| Mehr anzeigen |