Learn More
Kaliumtetrafluorborat, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13478488 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
13478488 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
10780561 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10503801 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13478488 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 269220050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 14075-53-7 | BF4K | 125.90 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14075-53-7
Summenformel BF4K
Molekulargewicht (g/mol) 125.90
MDL-Nummer MFCD00011395
InChI-Schlüssel AKEBROIVCDHVSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tetrafluoroborate, potassium fluoroborate, potassium fluoborate, potassium borofluoride, avogadrite, potassium boron fluoride, potassium fluorohydroborate, potassium hydrofluoroborate, boron potassium fluoride, potassium boride fluoride
PubChem CID 518872
IUPAC-Name Kaliumtetrafluoroboranuid
SMILES [K+].F[B-](F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 530.0°C
Namenshinweis c.p.
Farbe Weiß bis grau
Physikalische Form Mikrokristallines Pulver
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 98.5% min
Strukturformel KBF4
Merck Index 15,7804
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4.4g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in boiling alcohol
Formelmasse 125.91
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 2.5