Learn More
Kaliumtetracyanpalladat(II)-Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium tetracyanopalladate(II) hydrate |
| CAS | 14516-46-2 |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Kristallin |
| Menge | 1 g |
| Summenformel | C4K2N4Pd |
| MDL-Nummer | MFCD00150431 |
| Löslichkeitsinformationen | It is slightly soluble in water. It is soluble in organic or non-aqueous solvent. |
| InChI-Schlüssel | NKYOTIKKMTWAOI-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [K+].[K+].N#C[Pd](C#N)(C#N)C#N |
| Mehr anzeigen |