Learn More
Kaliumtetrachlorplatinat(II), 46 bis 47 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemischer Name oder Material | Potassium tetrachloroplatinate(II) |
| Schmelzpunkt | 250.0°C |
| Farbe | Rot bis braun |
| Physikalische Form | Kristalle oder kristallines Pulver |
| Menge | 5 g |
| Strukturformel | K2PtCl4 |
| Fieser | 02,182; 04,215 |
| Merck Index | 15, 7801 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 10g/L (20°C) |
| IUPAC-Name | Dikalium; Tetrachlorplatin(2-) |
| Mostrar más |