Learn More
Kaliumtetrachloropalladat(II), ≥ 32.0 % Pd, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-43548 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. 10002560
Marke: Thermo Scientific Acros 195120020
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10025-98-6 | Cl4K2Pd | 326.41 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-98-6
Summenformel Cl4K2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 326.41
MDL-Nummer MFCD00011373
InChI-Schlüssel LGCKLDWLSVFMGL-UHFFFAOYSA-J
Synonym potassium tetrachloropalladate ii, potassium chloropalladite, potassium tetrachloropalladate, ccris 6625, potassium chlorophalladite, potassium palladium chloride, potassium palladous chloride, dipotassium tetrachloropalladate ii, dipotassium tetrachloropalladate 2-, tetrachloropalladate 2-dipotassium
PubChem CID 61438
IUPAC-Name Dikalium; Tetrachlorpalladium(2-)
SMILES Cl[Pd-2](Cl)(Cl)Cl.[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium tetrachloropalladate(II)
Schmelzpunkt 105,0 °C
Namenshinweis min 32.0% Pd
Farbe Braun bis Grünbraun
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 2 g
Strukturformel K2PdCl4
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Formelmasse 326.41
Reinheit (%) ≥32% (Pd)
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 2.67
Dichte 2.6700g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium tetrachloropalladate(II)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.