Learn More
Kaliumtetrabrompalladat(II), Pd 20.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361968
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11361968 5 g 5 Gramm
11351968 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361968 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011883.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 13826-93-2 | Br4H4K2Pd | 508.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13826-93-2
Summenformel Br4H4K2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 508.26
MDL-Nummer MFCD00049659
InChI-Schlüssel PBPKCWAOLDCQKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tetrabromopalladate ii, dipotassium tetrabromopalladium 2-, dipotassium tetrabromopalladate, dipotassium tetrabromopalladate 2-, palladate 2-, tetrabromo-, potassium 1:2, palladate 2-, tetrabromo-, dipotassium, sp-4-1, palladous potassium bromide, dipotassium tetrabromopalladiumdiuide, dipotassium ion tetrabromopalladiumdiuide
PubChem CID 61688
IUPAC-Name Dikalium; Tetrabromopalladium(2-)
SMILES [K+].[K+].Br.Br.Br.Br.[Pd--]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium tetrabromopalladate(II)
Farbe Rot bis braun
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 504.21
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 20.0%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch