Learn More
Kalium-tert-Pentyloxid, 25 % w/w in Toluol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308146
Change view
Click to view available options
Menge:
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11308146 1000 mL 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11308146 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15111.AU
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 41233-93-6 | C5H11KO | 126.24 g/mol
Potassium tert-pentyloxide is a strong, hindered base used in combination with lithium diisopropyl amide to generate a superbase for the selective metallation of the aralkyl system at the 6-position of protected estradiols. It is used in organic synthesis, agrochemicals, pharmaceuticals, colorants and aroma chemicals. It acts as a catalyst in polymerization and isomerizations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumtertpentyloxid ist eine starke, gehinderte Base, die in Kombination mit Lithiumdiisopropylamid zur Erzeugung einer Superbase für die selektive Metallierung des Aralkylsystems an der 6-Position geschützter Estradiole verwendet wird. Es wird für organische Synthesen, Agrochemikalien, Pharmazeutika, Farbstoffe und Aromachemikalien verwendet. Es wirkt als Katalysator für Polymerisierung und Isomerisierung.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren. Reagiert heftig mit Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41233-93-6
Summenformel C5H11KO
Molekulargewicht (g/mol) 126.24
MDL-Nummer MFCD00064808
InChI-Schlüssel ZRLVQFQTCMUIRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 2-methylbutan-2-olate, potassium tert-amylate, potassium tert-pentoxide, potassium tert-pentylate, potassium tert-pentoxide solution, potassium 2-methyl-2-butoxide, 2-butanol, 2-methyl-, potassium salt, potassium tert-amyloxide, 2-butanol, 2-methyl-, potassium salt 1:1
PubChem CID 23683543
IUPAC-Name Kalium;2-Methylbutan-2-Olat
SMILES [K+].CCC(C)(C)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium tert-pentyloxide
Dichte 0.87
Flammpunkt 4°C (39°F)
Menge 1000 mL
UN-Nummer UN2924
Beilstein 4149025
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Formelmasse 126.24
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 25 % w/w in Toluol