Learn More
Kalium-tert-Pentyloxid, 14-18 % w/v in Cyclohexan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324108
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11324108 25 g 25 Gramm
11304108 5 g 5 Gramm
11314108 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11324108 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041394.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Coreaktant zur Umwandlung von Ketonen in Oxide
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41233-93-6
Summenformel C5H11KO
Molekulargewicht (g/mol) 126.24
MDL-Nummer MFCD00064808
InChI-Schlüssel ZRLVQFQTCMUIRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 2-methylbutan-2-olate, potassium tert-amylate, potassium tert-pentoxide, potassium tert-pentylate, potassium tert-pentoxide solution, potassium 2-methyl-2-butoxide, 2-butanol, 2-methyl-, potassium salt, potassium tert-amyloxide, 2-butanol, 2-methyl-, potassium salt 1:1
PubChem CID 23683543
SMILES [K+].CCC(C)(C)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium tert-pentyloxide
Dichte 0.80 g/mL
Flammpunkt -18°C (0°F)
Strukturformel CH3CH2C(CH3)2OK
Menge 25 g
UN-Nummer UN2924
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
IUPAC-Name Kalium;2-Methylbutan-2-Olat
Formelmasse 126.24
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 14 bis 18 % w/v in Cyclohexan
Physikalische Form Flüssigkeit