Learn More
Potassium (tert-butoxymethyl)trifluoroborate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11906081 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11906081 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11906081 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 444840050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 910251-10-4
Summenformel C5H11BF3KO
Molekulargewicht (g/mol) 194.046
InChI-Schlüssel XBEPCFNGTDJTIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tert-butoxymethyl trifluoroborate, potassium tert-butoxymethyltrifluoroborate, potassium tert-butoxymethyl trifluoroboranuide, potassium tert-butoxy methyl trifluoroboranuide, potassium tert-butoxymethyl trifluoro borate 1-
PubChem CID 45588181
IUPAC-Name potassium;trifluoro-[(2-methylpropan-2-yl)oxymethyl]boranuide
SMILES [B-](COC(C)(C)C)(F)(F)F.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium (tert-butoxymethyl)trifluoroborate
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Formelmasse 194.05
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium (tert-butoxymethyl)trifluoroborate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.