Learn More
Potassium (tert-butoxymethyl)trifluoroborate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4602065
Click to view available options
Menge:
5 g
910251-10-4
C5H11BF3KO
194.046
XBEPCFNGTDJTIY-UHFFFAOYSA-N
potassium tert-butoxymethyl trifluoroborate, potassium tert-butoxymethyltrifluoroborate, potassium tert-butoxymethyl trifluoroboranuide, potassium tert-butoxy methyl trifluoroboranuide, potassium tert-butoxymethyl trifluoro borate 1-
45588181
potassium;trifluoro-[(2-methylpropan-2-yl)oxymethyl]boranuide
[B-](COC(C)(C)C)(F)(F)F.[K+]
910251-10-4
C5H11BF3KO
194.046
XBEPCFNGTDJTIY-UHFFFAOYSA-N
potassium tert-butoxymethyl trifluoroborate, potassium tert-butoxymethyltrifluoroborate, potassium tert-butoxymethyl trifluoroboranuide, potassium tert-butoxy methyl trifluoroboranuide, potassium tert-butoxymethyl trifluoro borate 1-
45588181
potassium;trifluoro-[(2-methylpropan-2-yl)oxymethyl]boranuide
[B-](COC(C)(C)C)(F)(F)F.[K+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Potassium (tert-butoxymethyl)trifluoroborate
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Formelmasse 194.05
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium (tert-butoxymethyl)trifluoroborate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.