Learn More
Kalium-tert.-butoxid, 98+ %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Potassium tert-Butoxide |
| Schmelzpunkt | 240.0°C to 258.0°C |
| Farbe | Weiß |
| Prozentgehaltsbereich | 98+% |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Strukturformel | (CH3)3COK |
| Menge | 2.5 kg |
| Fieser | 01,911; 02,336; 03,233; 04,399; 05,544; 06,477; 08,407; 09,380; 10,323; 11,432; 12,97; 14,264; 17,289 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, slightly soluble in diethyl ether, benzene |
| Formelmasse | 112.21 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Potassium tert-butoxide
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H252-In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium tert-butoxide