missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kaliumsulfat, Pulver, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kaliumsulfat |
CAS | 7778-80-5 |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 500 g |
Summenformel | K2O4S |
MDL-Nummer | MFCD00011388 |
Synonym | Kaliumsulfat, Dikaliumsulfat, Schwefelsäure-Dikaliumsalz, Schwefelsäure, Kaliumsalz, Kalium sulfuricum, Caswell Nr. 702, Schwefelsäure, Dikaliumsalz, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt |
InChI-Schlüssel | OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O |
IUPAC-Name | dipotassium sulfate |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'