Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium Sulfate |
| Namenshinweis | Anhydrisch |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 1 kg |
| IUPAC-Name | Dikalium Sulfat |
| Formelmasse | 174.26 |
| Reinheit (%) | 99% |
| Güte | ACS-Reagenz |