Learn More
Kaliumsulfat, (Pulver-/ACS-Reagenzienklasse), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11457852 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11457852 500 g 500 Gramm
11467852 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11457852 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215256490
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-80-5
Summenformel K2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 174.25
MDL-Nummer MFCD00011388
InChI-Schlüssel OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym Kaliumsulfat, Dikaliumsulfat, Schwefelsäure-Dikaliumsalz, Schwefelsäure, Kaliumsalz, Kalium sulfuricum, Caswell Nr. 702, Schwefelsäure, Dikaliumsalz, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumsulfat
Namenshinweis Anhydrisch
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
IUPAC-Name Dikalium, Sulfat
Formelmasse 174.26
Güte ACS-Reagenz