Learn More
Kaliumsulfat erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., 99–101 %, Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15671180
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Verpackung:
Hartfaserkarton-Boxen
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
50 Kilogramm
6 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15671180 50 kg Hartfaserkarton-Boxen 50 Kilogramm
15661180 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
15681180 6 x 1 kg Poly-Flasche 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15671180 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 1265850KG
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur., 99 bis 101 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-80-5
Summenformel K2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 174.25
MDL-Nummer MFCD00011388
InChI-Schlüssel OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym Kaliumsulfat, Dikaliumsulfat, Schwefelsäure-Dikaliumsalz, Schwefelsäure, Kaliumsalz, Kalium sulfuricum, Caswell Nr. 702, Schwefelsäure, Dikaliumsalz, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 1.698 °C
Chemischer Name oder Material Kaliumsulfat
Namenshinweis Erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., 99-101%
CAS Max. % 100.0000%
Physikalische Form Solid
Menge 50 kg
Prozentgehaltsbereich 99 bis 101%
Strukturformel K2SO4
IUPAC-Name Dikalium, Sulfat
Formelmasse 174.26
Reinheit (%) 99.0% to 101.0%
Güte Reagenz Ph. Eur.
Verpackung Hartfaserkarton-Boxen
Dichte 2.66 g/cm3