Learn More
Kaliumsulfat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11451728
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
5000 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11451728 1000 g 1000 Gramm
11461728 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11451728 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13975.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.65 CHF
    48.65 CHF / 1000 Gramm
    Sparen 8.00 CHF
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7778-80-5 | K2O4S | 174.25 g/mol
Potassium sulfate is used in the production of fertilizers (i.e. providing potassium and sulfur), potassium alum, potassium carbonate and glass. In analytical chemistry, it is used in the determination of nitrogen by the Kjeldahl method and protein in foodstuffs. Also, it is used in the electrostatic effects on pKa values of amino acid residues in the staphylococcal nuclease. It is used in the separation of protein through electrophoresis and also serves as a laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumsulfat wird bei der Herstellung von Düngemitteln (d. H. Kalium und Schwefel), Kaliumalaun, Kaliumcarbonat und Glas verwendet. In der analytischen Chemie wird es bei der Bestimmung von Stickstoff durch die Kjeldahl-Methode und Proteinen in Lebensmitteln verwendet. Außerdem wird es für die elektrostatische Wirkung von Aminosäureresten in der Staphylokokken-Nuklease auf den pKa-Wert verwendet. Es wird bei der Trennung von Proteinen durch Elektrophorese verwendet und dient auch als Laborreagenz.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Glycerin. Unlöslich in Alkohol, Acetat und Kohlenstoffdisulfid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-80-5
Summenformel K2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 174.25
MDL-Nummer MFCD00011388
InChI-Schlüssel OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
IUPAC-Name Dikalium Sulfat
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 1689°C
Chemischer Name oder Material Potassium sulfate
Schmelzpunkt 1,069°C
Menge 1000 g
Merck Index 14,7674
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol,acetate and carbon disulfide.
Formelmasse 174.27
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 2.662