Learn More
Kaliumsulfat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals, wasserfrei, Granulat
Artikelnummer. 10593181 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10593181 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10732135 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10593181 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 205945000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.95 CHF
    36.50 CHF / 500 Gramm
    Sparen 2.45 CHF
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7778-80-5 | K2O4S | 174.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Zur Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-80-5
Summenformel K2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 174.25
MDL-Nummer MFCD00011388
InChI-Schlüssel OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 1689.0°C
Chemischer Name oder Material Potassium sulfate
Schmelzpunkt 1067.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
pH 5.5 to 8.5 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Granulatpulver
Menge 500 g
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 99+%
Dichte 2.66
Strukturformel K2SO4
Merck Index 15, 7793
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 110g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
IUPAC-Name Dikalium, Sulfat
Formelmasse 174.25
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch