Learn More
Kaliumsulfat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10483171 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10483171 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10752784 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10389103 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10483171 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 424220010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.70 CHF
    76.70 CHF / 1 Kilogramm
    Sparen 5.00 CHF
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7778-80-5 | K2O4S | 174.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-80-5
Summenformel K2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 174.25
MDL-Nummer MFCD00011388
InChI-Schlüssel OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 1689.0°C
Chemischer Name oder Material Potassium sulfate
Schmelzpunkt 1067.0°C
Farbe Weiß
pH 5.5 to 8.5 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Feine Kristalle oder Pulver
Menge 1 kg
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 99+%
Dichte 2.66g/mL
Strukturformel K2SO4
Merck Index 15, 7793
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 110g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
IUPAC-Name Dikalium Sulfat
Formelmasse 174.25
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz