Learn More
Kalium-Standardlösung (Plasma HIQU), Chem Lab™
Artikelnummer. 11919082
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11919082 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11919082 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL01.1101.0100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Konzentration 1000  μg/mL
Menge 100 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium standard solution 10 µg/ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid