Learn More
Kaliumstandard: K @ 1000 μg/g in Kohlenwasserstofföl, VHG™
Artikelnummer. 17921806
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
200 g
Packungsgröße:
200 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17921806 200 g 200 Gramm
16499649 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17921806 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGOK1000200G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Kaliumstandard: K @ 1000 μg/g in Kohlenwasserstofföl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium
CAS 9-7-7440
Verfahren ICP/XRF/RDE
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Potassium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel K
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Kalium
InChI-Formel InChI=1S/K.H
SMILES [K]
IUPAC-Name Kalium
Solvent or Matrix 75 cSt Mineralöl
Molekulargewicht (g/mol) 39.1
Menge 200 g
Formelmasse 38,9637 g/mol