Learn More
Kalium-Standard für ICP/MS 2 % HNO3, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15265936 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15265936 125 ml 125 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15265936 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. CLK21BY
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
K1 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kalium-Standard
Namenshinweis ICP/MS
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 7440-09-7, 7697-37-2, 7732-18-5
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
CAS Max. % 2.0, 0.0, 98.0
Dichte 1.01006 g/cm3 bei 20 °C
Physikalische Form Flüssig
Summenformel K
MDL-Nummer MFCD00133776
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
InChI-Schlüssel ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K]
IUPAC-Name Kalium
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 39.10
PubChem CID 5462222
Menge 125 ml
ChEBI CHEBI:26216
Güte Claritas PPT
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 mg/l
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch