Specifications
| Chemischer Name oder Material | Kalium-Standard |
| Namenshinweis | ICP/MS |
| CAS | 7440-09-7, 7732-18-5 |
| CAS Max. % | 2.0, 0.0, 98.0 |
| Dichte | 1.003 g/cm3 bei 20 °C |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Summenformel | K |
| MDL-Nummer | MFCD00133776 |
| InChI-Schlüssel | ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [K] |
| Show More |