missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kalium-Standard, 1000 mg/l in 2 % HNO3 (Assurance Grade), SPEX CertiPrep™

Artikelnummer. p-4427315 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
250 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10601183

Marke: SPEX Certiprep PLK22T

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte

AnalytKonzentration
K1000 μg/ml

Certifications

ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015

Chemische Identifikatoren

CAS 7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC-Name Kaliumchlorid
SMILES [Cl-].[K+]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Kalium-Standard
Verpackung Poly-Flasche
Analysenzertifikat Analysezertifikat beinhaltet bis zu 30 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion).
Verfahren AA, ICP
Typ Certified Reference Material
Menge 250 ml
Güte Assurance
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1000
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt