Learn More
Kaliumsorbat, Mikromol™
Artikelnummer. 17900516
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17900516 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17900516 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0955.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Kaliumsorbat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Sorbate
CAS 24634-61-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Potassium Sorbate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H7 O2 . K
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Potassium Sorbate, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid potassium salt (1:1), (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid potassium salt, (E,E)-2,4-Hexadienoic acid potassium salt, Sorbic acid potassium salt, E 202, E 202 (preservative), K 60/95, PO 300, Potassium (E,E)-hexa-2,4-dienoate, Potassium sorbate
InChI-Formel InChI=1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
SMILES [K+].C\C=C\C=C\C(=O)[O-]
IUPAC-Name Kalium; (2E,4E)-hexa-2,4-dienoat
Molekulargewicht (g/mol) 150.22
Menge 250 mg
Formelmasse 150,0083 g/mol