Learn More
Kaliumsorbat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11984961 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11984961
Marke: Thermo Scientific Acros 291740050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 24634-61-5 | C6H7KO2 | 150.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24634-61-5
Summenformel C6H7KO2
Molekulargewicht (g/mol) 150.22
InChI-Schlüssel CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
Synonym potassium sorbate, sorbistat-k, potassium 2,4-hexadienoate, sorbistat potassium, potassium e,e-sorbate, sorbic acid potassium salt, potassium 2e,4e-hexa-2,4-dienoate, bb powder, sorbistat-potassium, caswell no. 701c
PubChem CID 23676745
ChEBI CHEBI:77868
IUPAC-Name Kalium; (2E,4E)-hexa-2,4-dienoat
SMILES CC=CC=CC(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium sorbate
Azidität Passes test
Schmelzpunkt 270.0°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Verlust bei Trocknung 1% (105°C, 3 hrs) max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Plastikeimer
Strukturformel CH3CH=CHCH=CHCOOK
Menge 5 kg
Merck Index 15, 8847
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 58.2 % (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols: 6.5% (20°C)
Formelmasse 150.22
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium sorbate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.